Human CD63 ELISA Kit
Informazioni su questo articolo
Human CD63 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD63 with a sensitivity of 33 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
2 varianti
Product Details & Documents
Human CD63 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD63 with a sensitivity of 33 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB275099-1X96
- ABCAAB275099-1X384
- Target protein:
- CD63
- CD63
- Primary antibody reactivity:
- Human
- Human
- Tipo di test:
- Sandwich
- Sandwich
- Formato:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Durata del test:
- One step
- One step
- Sensibilità:
- 33 pg/ml
- 33 pg/ml
- Range di rilevamento:
- 46,9 - 3000 pg/ml
- 46,9 - 3000 pg/ml
- Metodo di rilevamento:
- Colorimetric
- Colorimetric
- Tiipo del campione:
- Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
- Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
- Tempo ai risultati:
- 1 hr 30 min
- 1 hr 30 min
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- Temperatura di conservazione:
- 4 °C
- 4 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Test per kitDisponibilitàPrice
- ABCAAB275099-1X96Human CD63 ELISA KitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB275099-1X96Target proteinCD63Primary antibody reactivityHumanTipo di testSandwichFormatoPre-coatedDurata del testOne stepSensibilità33 pg/mlRange di rilevamento46,9 - 3000 pg/mlMetodo di rilevamentoColorimetricTiipo del campioneCell culture supernatant, Serum, EDTA PlasmaTempo ai risultati1 hr 30 minStato regolamentazioneRUOTemperatura di conservazione4 °C - ABCAAB275099-1X384Human CD63 ELISA KitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB275099-1X384Target proteinCD63Primary antibody reactivityHumanTipo di testSandwichFormatoPre-coatedDurata del testOne stepSensibilità33 pg/mlRange di rilevamento46,9 - 3000 pg/mlMetodo di rilevamentoColorimetricTiipo del campioneCell culture supernatant, Serum, EDTA PlasmaTempo ai risultati1 hr 30 minStato regolamentazioneRUOTemperatura di conservazione4 °C