Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Transferrin ELISA Kit
Human Transferrin ELISA Kit
New Product
Nome del fornitore:   Abcam
Human Transferrin ELISA Kit
Nome del fornitore:  Abcam
New Product
Certificates
Human Transferrin ELISA Kit
2 varianti
Product Details & Documents
Human Transferrin ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human Transferrin with a sensitivity of 4,396 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ABCAAB288174-1X96
  • ABCAAB288174-1X384
  • Target protein:
  • Transferrin
  • Transferrin
  • Primary antibody reactivity:
  • Human
  • Human
  • Tipo di test:
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Formato:
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Durata del test:
  • One step
  • One step
  • Sensibilità:
  • 4,396 pg/ml
  • 4,396 pg/ml
  • Range di rilevamento:
  • 15,625 - 1000 pg/ml
  • 15,625 - 1000 pg/ml
  • Metodo di rilevamento:
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Tiipo del campione:
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Tempo ai risultati:
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • Stato regolamentazione:
  • RUO
  • RUO
  • Temperatura di conservazione:
  • 4 ℃
  • 4 ℃
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Test per kit
    Disponibilità
    Price
  • ABCAAB288174-1X96
    Human Transferrin ELISA kit
    Human Transferrin ELISA kit
    96 tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 Tests
    1 * 96 Tests - SFr. 724.00
    SFr. 724.00
    1 * 96 Tests
       SFr. 724.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB288174-1X96
    Target protein
    Transferrin
    Primary antibody reactivity
    Human
    Tipo di test
    Sandwich
    Formato
    Pre-coated
    Durata del test
    One step
    Sensibilità
    4,396 pg/ml
    Range di rilevamento
    15,625 - 1000 pg/ml
    Metodo di rilevamento
    Colorimetric
    Tiipo del campione
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
    Tempo ai risultati
    1 h 30 min
    Stato regolamentazione
    RUO
    Temperatura di conservazione
    4 ℃
  • ABCAAB288174-1X384
    Human Transferrin ELISA kit
    Human Transferrin ELISA kit
    384 tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Tests
    1 * 1 Tests - SFr. 1’860.00
    SFr. 1’860.00
    1 * 1 Tests
       SFr. 1’860.00
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB288174-1X384
    Target protein
    Transferrin
    Primary antibody reactivity
    Human
    Tipo di test
    Sandwich
    Formato
    Pre-coated
    Durata del test
    One step
    Sensibilità
    4,396 pg/ml
    Range di rilevamento
    15,625 - 1000 pg/ml
    Metodo di rilevamento
    Colorimetric
    Tiipo del campione
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
    Tempo ai risultati
    1 h 30 min
    Stato regolamentazione
    RUO
    Temperatura di conservazione
    4 ℃