Orders LinkContactUsLinkComponent
Human CD38 ELISA Kit
Human CD38 ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB267801-1X96
Nome del fornitore:   Abcam
Human CD38 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB267801-1X96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human CD38 ELISA Kit
Human CD38 ELISA Kit
Human CD38 ELISA kit, 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 803.00
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Human CD38 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD38 with a sensitivity of 7,44 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human CD38 ELISA kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    1 h 30 min
  • Range di rilevamento:
    31,25 - 2000 pg/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    7,44 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB267801-1X96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    CD38
  • Durata del test:
    One step
  • Tiipo del campione:
    Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, Cell Lysate, EDTA Plasma
  • Temperatura di conservazione:
    +4 °C