ContactUsLinkComponent
uniflex 7020 Assembly Gloves, 60515 Series
uniflex 7020 Assembly Gloves, 60515 Series
Nome del fornitore:  UVEX
Certificati
uniflex 7020 Assembly Gloves, 60515 Series
Nome del fornitore:  UVEX
Specifiche
  • Catalog No:
  • UVEX6051587
  • UVEX6051590
  • UVEX6051589
  • UVEX6051588
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Norma EN:
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016