Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-SPP Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SPP Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg, Vial
Codice catalogo ABCAAB190253-100
Marketsource
Nome del fornitore:   Abcam
Anti-SPP Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABCAAB190253-100
Nome del fornitore:  Abcam
Marketsource
Anti-SPP Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SPP Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg, Vial
Price
554.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Rabbit Polyclonal SPP antibody. C-terminal. Suitable for IP, WB and reacts with Human samples. Cited in 3 publications. Immunogen corresponding to Synthetic Peptide within Human HM13 aa 300 to C-terminus.
Specifiche
  • Seq:
    1286
  • Taglia:
    100 µg
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Western blot:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Immunogeno:
    Synthetic Peptide within Human HM13 aa 300 to C-terminus. The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.
  • Purificazione:
    Immunogen affinity purification
  • ImmunoPrecipitazione:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Peso molecolare:
    41488 Da
  • Cat. No.:
    ABCAAB190253-100
  • Sinomini antigene:
    IMP1|PSL3|MSTP086|HM13|Minor histocompatibility antigen Intramembrane protease 1|Presenilin-like protein 3|Signal peptide peptidase|IMP-1|IMPAS-1|hIMP1
  • Forma:
    Liquid
  • Applicazioni testate:
    IP
  • Simbolo dell'antigene:
    SPP
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Rabbit
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4 °C short term (1 - 2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at –20 °C long term. Avoid freeze/thaw cycle.
  • Tipo di anticorpi:
    H13
  • Concentrazione:
    1 mg/ml