Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels, cylindrical
Filtration funnels, cylindrical
Nome del fornitore:   SciLabware
Filtration funnels, cylindrical
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Filtration funnels, cylindrical
Filtration funnels, cylindrical
5 varianti
Product Details & Documents
Made of PYREX® borosilicate glass, these are ideal for filtering precipitates.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza
    Ø piastra
    Porosità
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    160 mm
    20 mm
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 729.00
    SFr. 729.00
    1 * 10 ST
       SFr. 729.00
  • 50 ml
    160 mm
    20 mm
    2
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 729.00
    SFr. 729.00
    1 * 10 ST
       SFr. 729.00
  • 50 ml
    160 mm
    20 mm
    3
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 1’220.00
    SFr. 1’220.00
    1 * 10 ST
       SFr. 1’220.00
  • 50 ml
    160 mm
    20 mm
    4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 729.00
    SFr. 729.00
    1 * 10 ST
       SFr. 729.00
  • 50 ml
    160 mm
    20 mm
    5
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 795.00
    SFr. 795.00
    1 * 10 ST
       SFr. 795.00