Sample cuvettes
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Informazioni su questo articolo
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
3 varianti
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Ø estAltezzaVolumeCammino otticoMateriale finestraDisponibilitàPrice
- 705-0761Sample cell
- 705-0763Sample cell, with cap
- HACH4165802Sample cell
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..