Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
11 varianti
Product Details & Documents
Bond Elut™ Plexa PCX uses a polymeric cation exchange resin that combines the outstanding properties of Bond Elut™ Plexa - superior flow characteristics and improved analytical performance - with strong cation exchange functionalities. This mixed-mode SPE sorbent removes neutral and acidic interferences from the matrix, concentrates basic analytes and therefore improves sensitivity in the determination of basic compounds.
  • Faster flow rates improve productivity
  • Extraction cleanliness and reduced interference improve precision
  • Simplified, single method
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • VARI12108301B
  • VARI12108301
  • 549-0808
  • VARI12108303B
  • VARI12108303
  • 549-0809
  • 549-0810
  • VARI12108206
  • 549-0838
  • VARI12281306
  • VARI5982-0603
  • Area superficiale:
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
Specifiche
Product Family Options
Straight barrel cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12108301B
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    1 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108301B
    Area superficiale
    550 m²/g
  • VARI12108301
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    1 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108301
    Area superficiale
    550 m²/g
  • 549-0808
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    1 ml
    60 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0808
    Area superficiale
    550 m²/g
  • VARI12108303B
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108303B
    Area superficiale
    550 m²/g
  • VARI12108303
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108303
    Area superficiale
    550 m²/g
  • 549-0809
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    60 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0809
    Area superficiale
    550 m²/g
  • 549-0810
    Straight barrel cartridge, tabless
    Straight barrel cartridge, tabless
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    60 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0810
    Area superficiale
    550 m²/g
  • VARI12108206
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    6 ml
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108206
    Area superficiale
    550 m²/g
  • 549-0838
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    6 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0838
    Area superficiale
    550 m²/g
Other formats
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12281306
    800 series cartridge
    800 series cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12281306
    Area superficiale
    550 m²/g
  • VARI5982-0603
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI5982-0603
    Area superficiale
    550 m²/g
Bond Elut™ 96 round well plates
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • Piastra da 96 pozzetti rotondi per SPE, Plexa PCX
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • Piastra da 96 pozzetti rotondi per SPE, Plexa PCX
    10 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Bond Elut™ 96 square well plates
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • 96-square well plate for SPE, 2 ml, Plexa™ PCX
    10 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • 96-square well plate for SPE, 2 ml, Plexa™ PCX
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00