Thermal transfer printer labels, Type B-7423
Printer labels, B-7423, THT-208-7423-10, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 5×5 mm, 5000 labels/roll
Codice catalogo BRDY622110
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, polyester labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-7423
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:5×5 mm
- Materiale:Poliestere
- Modello:THT-208-7423-10
- Confezione:5000 labels/roll
- Adesivo:Acrilico permanente