Bosshead (sleeve)
Zinco pressofuso, verniciato a polvere, viti in ottone, 16 mm
Codice catalogo USBE2240
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
- For rods up to 16 mm Ø
- Location hole 10 mm Ø
Weight: 80 g
Specifiche
- Materiale:Zinco pressofuso, verniciato a polvere, viti in ottone
- per Ø asta:16 mm