Cuvettes with two chambers
45 mm, 2× 1 ml, 4,38 mm, Quartz (Suprasil®)
Codice catalogo HELL238-000-40
Nome del fornitore: Hellma
Vai a
Product Details & Documents
Quartz cuvettes with two chambers.
Specifiche
- Cammino ottico:4,38 mm
- Volume:2× 1 ml
- Materiale finestra:Quartz (Suprasil®)
- Altezza:45 mm