Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, with drip tip, MBL®
Stoppers, with drip tip, MBL®
Nome del fornitore:   SciLabware
Stoppers, with drip tip, MBL®
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Stoppers, with drip tip, MBL®
Stoppers, with drip tip, MBL®
8 varianti
Product Details & Documents
Ideally suited for use with volumetric flasks etc. Lower closed end of stopper features a 'drip-tip' to ensure adhered liquid is returned to the flask. Flat head allows stopper to be stood on end, thus preventing contamination of the ground surface.
  • Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
  • Hollow-blown to reduce weight
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Cono (NS)
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 7/16
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 71.50
    SFr. 71.50
    1 * 10 ST
       SFr. 71.50
  • 10/19
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 71.50
    SFr. 71.50
    1 * 10 ST
       SFr. 71.50
  • 12/21
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 71.50
    SFr. 71.50
    1 * 10 ST
       SFr. 71.50
  • 14/23
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 76.70
    SFr. 76.70
    1 * 10 ST
       SFr. 76.70
  • 19/26
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 98.50
    SFr. 98.50
    1 * 10 ST
       SFr. 98.50
  • 24/29
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 10 ST
       SFr. 114.00
  • 29/32
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 10 ST
       SFr. 152.00
  • 34/35
    With pointed bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 148.00
    SFr. 148.00
    1 * 5 ST
       SFr. 148.00