Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrer blades, PTFE, Quickfit®
Stirrer blades, PTFE, Quickfit®
Nome del fornitore:   SciLabware
Stirrer blades, PTFE, Quickfit®
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Stirrer blades, PTFE, Quickfit®
Stirrer blades, PTFE, Quickfit®
2 varianti
Product Details & Documents
Stirrer blades made of PTFE, and they can be pivoted on the glass stirrer shaft to allow passage through small apertures.
  • Easily detachable for cleaning and replacement purposes
  • Resistance to chemical attack
Suitable for sweeping close to the vessel walls as they will not cause scratching.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • Stirrer blade, with 19/26 socket to fit ST6/7
    52 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 64.20
    SFr. 64.20
    1 * 5 ST
       SFr. 64.20
  • Stirrer blade, with 24/29 socket, to fit ST6/7
    76 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 77.70
    SFr. 77.70
    1 * 5 ST
       SFr. 77.70