Molecular model: ten-layer DNA, Molymod®
Molecular model of DNA, 640
Codice catalogo SPIRMKS-122-10
Marketsource
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Molecular model: ten-layer DNA, Molymod®
Codice catalogo SPIRMKS-122-10
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Molecular model of compact DNA including ten pairs of bases.
- Height ca. 50 cm
Informazioni per l'ordine: Self-assembly kit incl. 640 atoms and 750 connections on a stand.
Specifiche
- Descrizione:Molecular model of DNA
- Numero di atomi:640