About this item
Heratherm™ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display and simple to use touch button operation which is controlled by a microprocessor and automatic over-temperature alarm system to protect samples. All units are available in convenient 230 V version - no special connection required.
General Protocol ovens: General Protocol ovens provide gentle heating via natural convection ideal for high capacity routine drying and heating applications. Units have corrosion-resistant stainless steel (1.4016) inner chambers, an intuitive user interface, easy to read display and lockable castors for easy set-up, stability and mobility in the lab. There is a choice of two sizes, 400 or 750 litres, the larger unit is also available in 400 V for high temperatures and fastest heat-up and recovery times.
Basso consumo energetico totale: risparmio energetico fino al 25% rispetto alle stufe convenzionali
Protezione dei campioni delicati mantenendo inalterata l'uniformità di ± 3,0 °K e la stabilità della temperatura di 0,5 °K a 150 °C
Apertura degli sportelli a più di 180° per un accesso semplice e una rimozione agevole dei ripiani per la pulizia
Funzione timer per programmare gli orari di accensione o spegnimento per un maggior risparmio energetico
Stufe Advanced Protocol: Le stufe Heratherm™ Advanced Protocol offrono la convezione meccanica tramite una ventola a 2 velocità, per un'essiccazione più veloce e una temperatura più stabile e uniforme. Le unità sono dotate di robuste camere interne in acciaio inox (1.4301) e porta di accesso per sensori esterni, per il monitoraggio indipendente dei dati, o per altri dispositivi per configurazioni specifiche ai test da svolgere. Maggiore versatilità, precisione e affidabilità grazie a un'ampia gamma di funzioni aggiuntive. Possibilità di scelta tra 2 formati, da 400 o 750 litri (l'unità di capacità maggiore è disponibile anche nella versione da 400 V per temperature elevate fino a 300 °C e riscaldamento rapido).
Ventola con velocità ridotta per applicazioni che richiedono un flusso di aria minimo (ad esempio l'essiccazione di polveri) o con velocità elevata per essiccazione e riscaldamento rapidi e temperatura estremamente stabile e uniforme
Le unità prevedono una procedura di routine semplice di calibrazione per garantire l'uniformità della temperatura nel tempo
Controller programmabile per rampe di temperatura predefinite, è possibile definire fino a 10 fasi di temperatura per ogni programma
Velocità della ventola e posizione del regolatore a controllo elettronico, modificabili per ogni singola fase del programma per la massima versatilità del processo
Possibilità di salvare fino a 10 programmi per ripetere rapidamente e facilmente i processi
Timer sofisticato per scegliere in modo semplice l'ora di avvio/arresto, orari settimanali ricorrenti o impostare il funzionamento della stufa in base all'orologio a 24 ore
Specifications
- Catalog No:
- 466-0382
- 466-0381
- 466-0342
- 466-0380
- 466-0378
- 466-0379
- 466-0341
- 466-0377
- Modello:
- OMH750-3P
- OMH750
- OMH750
- OGS750-3P
- OMH400
- OGS750
- OMH400
- OGS400
- Oscillazione della temperatura (tempo):
- @ 150 °C: ±0,4 °C
- @ 150 °C: ±0,4 °C
- @ 150 °C: ±0,4 °C
- @ 150 °C: ±0,5 °C
- @ 150 °C: ±0,3 °C
- @ 150 °C: ±0,5 °C
- @ 150 °C: ±0,3 °C
- @ 150 °C: ±0,5 °C
- Range di temperatura:
- 50…300 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…300 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- Variazione della temperatura (spaziale):
- ±3,1 °C @ 150 °C
- ±3,1 °C @ 150 °C
- ±3,1 °C @ 150 °C
- ±3,7 °C @ 150 °C
- ±2,1 °C @ 150 °C
- ±3,7 °C @ 150 °C
- ±2,1 °C @ 150 °C
- ±3,0 °C @ 150 °C
- Capacità:
- 731 L
- 731 L
- 731 L
- 774 L
- 396 L
- 774 L
- 396 L
- 419 L
- Tipo di circolazione:
- Convezione forzata
- Convezione forzata
- Convezione forzata
- Convezione naturale
- Convezione forzata
- Convezione naturale
- Convezione forzata
- Convezione naturale
- Ripiani forniti (max.):
- 2 (39)
- 2 (39)
- 2 (39)
- 2 (39)
- 2 (39)
- 2 (39)
- 2 (39)
- 2 (39)
- Carico max. per ripiano:
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- Dimensioni interne L×P×A:
- 1004×545×1335 mm
- 1004×545×1335 mm
- 1004×545×1335 mm
- 1004×590×1307 mm
- 544×545×1335 mm
- 1004×590×1307 mm
- 544×545×1335 mm
- 544×590×1307 mm
- Est. L×P×A:
- 1261×770×1545 mm
- 1261×770×1545 mm
- 1261×770×1545 mm
- 1261×770×1545 mm
- 778×770×1545 mm
- 1261×770×1545 mm
- 778×770×1545 mm
- 778×770×1545 mm
- Consumo energetico:
- 5750 W
- 3000 W
- 3000 W
- 6350 W
- 2400 W
- 3000 W
- 2400 W
- 2400 W
- Peso:
- 185 kg
- 185 kg
- 185 kg
- 182 kg
- 135 kg
- 182 kg
- 135 kg
- 136 kg