Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
Nome del fornitore:   SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
3 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass stopcocks specially designed for high vacuum applications.
  • All side-arms are 100 mm in length
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
Product Family Options
with straight bore
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 1 ST
       SFr. 189.00
  • 4 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
    SFr. 212.00
    1 * 1 ST
       SFr. 212.00
with double bore
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 4 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 1 ST
       SFr. 306.00