Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
Nome del fornitore:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Stopcocks, straight bore
3 varianti
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
Lieferinformationen: Supplied complete with key retaining device.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 1,5 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.10
    SFr. 25.10
    1 * 1 ST
       SFr. 25.10
  • 2,5 mm
    9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.90
    SFr. 25.90
    1 * 1 ST
       SFr. 25.90
  • 4,5 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.30
    SFr. 28.30
    1 * 1 ST
       SFr. 28.30
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    BIBBSSD102K
    1,5 mm
    SSD series stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 39.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    BIBBSSD104K
    4,0 mm
    SSD series stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 37.30 SFr.