Orders LinkContactUsLinkComponent
Groundwater sampling capsules | Avantor
Groundwater sampling capsules
Nome del fornitore:   Merck
Groundwater sampling capsules
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Groundwater sampling capsules
6 varianti
Product Details & Documents
These ready to use, disposable groundwater sampling capsules are used for lowest detectable level (LDL) analyses for 67 metals and 2 anions. The housing materials and low-extractable filter minimise background during sample analysis.
Available with three different pore sizes for a variety of water conditions such as 5,0 µm for high particulates, 1,0 µm for normal particulates and 0,45 µm for relatively clean water. It has four times more filter area than 142 mm disc filters for faster flow rates and higher throughput.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • MILFGWSC04501
  • MILFGWSC04510
  • MILFGWSC04550
  • MILFGWSC10001
  • MILFGWSC10010
  • MILFGWSC50001
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • 3,8 l/min (0,7 bar)
  • 3,8 l/min (0,7 bar)
  • 3,8 l/min (0,7 bar)
  • 3,8 l/min (0,7 bar)
  • 3,8 l/min (0,7 bar)
  • 3,8 l/min (0,7 bar)
  • Superficie di filtrazione:
  • 600 cm²
  • 600 cm²
  • 600 cm²
  • 600 cm²
  • 600 cm²
  • 600 cm²
  • Ingresso/uscita:
  • 3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
  • 3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
  • 3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
  • 3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
  • 3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
  • 3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
  • Ø×L:
  • 76×102 mm
  • 76×102 mm
  • 76×102 mm
  • 76×102 mm
  • 76×102 mm
  • 76×102 mm
  • Pressione max.:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensioni pori
    Superficie di filtrazione
    Disponibilità
    Price
  • 0,45 µm
    600 cm²
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
    SFr. 53.50
    1 * 1 ST
       SFr. 53.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGWSC04501
    Portata di flusso dell'acqua
    3,8 l/min (0,7 bar)
    Superficie di filtrazione
    600 cm²
    Ingresso/uscita
    3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
    Ø×L
    76×102 mm
    Pressione max.
    4,1 bar
  • 0,45 µm
    600 cm²
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 464.00
    SFr. 464.00
    1 * 10 ST
       SFr. 464.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGWSC04510
    Portata di flusso dell'acqua
    3,8 l/min (0,7 bar)
    Superficie di filtrazione
    600 cm²
    Ingresso/uscita
    3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
    Ø×L
    76×102 mm
    Pressione max.
    4,1 bar
  • 0,45 µm
    600 cm²
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 2’050.00
    SFr. 2’050.00
    1 * 50 ST
       SFr. 2’050.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGWSC04550
    Portata di flusso dell'acqua
    3,8 l/min (0,7 bar)
    Superficie di filtrazione
    600 cm²
    Ingresso/uscita
    3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
    Ø×L
    76×102 mm
    Pressione max.
    4,1 bar
  • 1 µm
    600 cm²
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.30
    SFr. 52.30
    1 * 1 ST
       SFr. 52.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGWSC10001
    Portata di flusso dell'acqua
    3,8 l/min (0,7 bar)
    Superficie di filtrazione
    600 cm²
    Ingresso/uscita
    3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
    Ø×L
    76×102 mm
    Pressione max.
    4,1 bar
  • 1 µm
    600 cm²
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 446.00
    SFr. 446.00
    1 * 10 ST
       SFr. 446.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGWSC10010
    Portata di flusso dell'acqua
    3,8 l/min (0,7 bar)
    Superficie di filtrazione
    600 cm²
    Ingresso/uscita
    3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
    Ø×L
    76×102 mm
    Pressione max.
    4,1 bar
  • 5 µm
    600 cm²
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.30
    SFr. 52.30
    1 * 1 ST
       SFr. 52.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGWSC50001
    Portata di flusso dell'acqua
    3,8 l/min (0,7 bar)
    Superficie di filtrazione
    600 cm²
    Ingresso/uscita
    3,1 mm NPTM, with stepped hose adapter up to 9,5 mm I.Ø tubing
    Ø×L
    76×102 mm
    Pressione max.
    4,1 bar
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..