Scarpe protettive, con lacci, Caleo
Informazioni su questo articolo
Tomaia in pelle pieno fiore ingrassata e impermeabile con protezione rinforzata sulla parte anteriore e posteriore, linguetta e collo del piede imbottiti, linguette laterali impermeabili, fodera 3-D e suola esterna in PU ad alta densità (resistente a variazioni di temperatura, abrasione, acidi e alcali in concentrazioni da limitate a basse).
- Suola esterna leggera e flessibile in PU per assorbire gli impatti e conferire un'elevata capacità antiscivolo
- Fodera antibatterica con struttura 3D e sezioni in tessuto
- Soletta in PU espanso rimovibile ad alta densità, antibatterica e antistatica con comodi cuscinetti sui talloni
- Puntali non metallici Spacium™ leggeri realizzati in polimero iniettato (200 J)
- Soletta intermedia in acciaio inossidabile antiforatura
Colour: Olive/turquoise
Colore: Oliva/Turchese
: EN ISO 20345; S3, SRC.
11 varianti
Product Details & Documents
Tomaia in pelle pieno fiore ingrassata e impermeabile con protezione rinforzata sulla parte anteriore e posteriore, linguetta e collo del piede imbottiti, linguette laterali impermeabili, fodera 3-D e suola esterna in PU ad alta densità (resistente a variazioni di temperatura, abrasione, acidi e alcali in concentrazioni da limitate a basse).
- Suola esterna leggera e flessibile in PU per assorbire gli impatti e conferire un'elevata capacità antiscivolo
- Fodera antibatterica con struttura 3D e sezioni in tessuto
- Soletta in PU espanso rimovibile ad alta densità, antibatterica e antistatica con comodi cuscinetti sui talloni
- Puntali non metallici Spacium™ leggeri realizzati in polimero iniettato (200 J)
- Soletta intermedia in acciaio inossidabile antiforatura
Colour: Olive/turquoise
Colore: Oliva/Turchese
: EN ISO 20345; S3, SRC.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Taglia scarpeColoreDisponibilitàPrice