Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Gilson
Separating funnels, Gilson
Nome del fornitore:   SciLabware
Separating funnels, Gilson
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Separating funnels, Gilson
Separating funnels, Gilson
6 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface. With interchangeable glass or PTFE key for grease free performance. Supplied with hollow glass stopper.
Product Family Options
With PTFE key
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Dimensione cono
    Disponibilità
    Price
  • 60 ml
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 1 ST
       SFr. 125.00
  • 125 ml
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 1 ST
       SFr. 134.00
  • 250 ml
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 1 ST
       SFr. 152.00
  • 500 ml
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 246.00
    SFr. 246.00
    1 * 1 ST
       SFr. 246.00
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 354.00
    SFr. 354.00
    1 * 1 ST
       SFr. 354.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..