Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
Jasmone, Analytical standard, bottiglia in vetro, 1 mL
Catalog # 59975-1ML
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS07
: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Jasmone
- Peso molecolare:164,24
- Cat. No.:59975-1ML
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H335
- N. MDL:MFCD00001402
- Punto di ebollizione:134 - 135 °C/12 mmHg (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- Densità:0,94 g/ml at 25 °C (lit.)
- Synonym(s):cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
- CAS No.:488-10-8
- Punto di infiammabilità:107 °C - Closed cup