Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromochromone
6-Bromochromone
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
6-Bromochromone
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  6-Bromo-4H-chromen-4-one
  • Numero CAS:51483-92-2
  • Formula:C₉H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD00239369
  • Molecular Weight:225.0388 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource