Calcio solfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
279774H
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:454 g
- Seq:3635
:
:136.14 g/mol
:Ambiente
:231-900-3
:3077
:9,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:7778-18-9
:CaO₄S
:MFCD00010912