Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw cap for reagent bottles
Screw cap for reagent bottles
Nome del fornitore:   SciLabware
Screw cap for reagent bottles
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Screw cap for reagent bottles
Screw cap for reagent bottles
18 varianti
Product Details & Documents
Phenolic cap with PTFE faced sealing disc
  • Fits PYREX® reagent bottles
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable up to 121 °C
Product Family Options
Cap with insert
Informazioni sul prodotto
  • Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • SVL 60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 5 ST
       SFr. 120.00
  • SVL 13
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 58.00
    SFr. 58.00
    1 * 20 ST
       SFr. 58.00
  • SVL 15
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 56.50
    SFr. 56.50
    1 * 20 ST
       SFr. 56.50
  • SVL18
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 71.00
    SFr. 71.00
    1 * 20 ST
       SFr. 71.00
  • SVL 20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 75.10
    SFr. 75.10
    1 * 20 ST
       SFr. 75.10
  • SVL 22
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 20 ST
       SFr. 81.40
  • SVL 25
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 96.40
    SFr. 96.40
    1 * 20 ST
       SFr. 96.40
  • SVL 30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 142.00
    SFr. 142.00
    1 * 20 ST
       SFr. 142.00
  • SVL 42
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 171.00
    SFr. 171.00
    1 * 10 ST
       SFr. 171.00
Spare insert
Informazioni sul prodotto
  • Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • 60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 69.60
    SFr. 69.60
    1 * 5 ST
       SFr. 69.60
  • 13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 27.50
    SFr. 27.50
    1 * 20 ST
       SFr. 27.50
  • 15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 40.40
    SFr. 40.40
    1 * 20 ST
       SFr. 40.40
  • 18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 55.00
    SFr. 55.00
    1 * 20 ST
       SFr. 55.00
  • 20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 60.10
    SFr. 60.10
    1 * 20 ST
       SFr. 60.10
  • 22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 69.40
    SFr. 69.40
    1 * 20 ST
       SFr. 69.40
  • 25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 74.60
    SFr. 74.60
    1 * 20 ST
       SFr. 74.60
  • 30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 20 ST
       SFr. 110.00
  • 42 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 10 ST
       SFr. 104.00