Laboratory jack
160×130 mm, 7 kg, 60 - 250 mm, blu scuro, Adjusting wheel
HECH42011010
This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
- High quality and stability
- Height manually adjustable
- Max. Capacità di carico statico:7 kg
- Dimensioni lastra:160×130 mm
- con:Adjusting wheel
- Altezza di lavoro:60 - 250 mm
- Colore:blu scuro