Orders LinkContactUsLinkComponent
Folding magnifier
Folding magnifier
Foldable magnifier, 10×, 23 mm
Codice catalogo ESCH110910
Nome del fornitore:   ESCHENBACH OPTIK
Folding magnifier
Codice catalogo ESCH110910
Nome del fornitore:  ESCHENBACH OPTIK
Folding magnifier
Folding magnifier
Foldable magnifier, 10×, 23 mm
Price
53.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aplanatic magnifier in a protective and robust case.
Specifiche
  • Ø:
    23 mm
  • Ingrandimento:
    10×
  • Descrizione:
    Foldable magnifier