Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductive pipette tips
Conductive pipette tips
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Conductive pipette tips
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Certificates
Conductive pipette tips
2 varianti
Product Details & Documents
Conductive tips are used to prevent carryover in automated pipetting robots. The addition of graphite to the raw material PP makes the pipette tips electrically conductive. By measuring electric currents, the filling level can be determined in sample and reagent containers, so that the depth of immersion of the tip can be adjusted to the filling level.
  • Filter tip: Free of detectable DNase, RNase, human DNA; non pyrogenic, non cytotoxic
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Conductive, slim style
    10 - 240 µl
    -
    -
    Nero
    Bulk, 900/bag
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 7.200 ST
    1 * 7.200 ST - 1 820.00 SFr.
    1 820.00 SFr.
    1 * 7.200 ST
       1 820.00 SFr.
  • Conductive
    200 - 1000 µl
    -
    -
    Nero
    Bulk, 250/bag
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 418.00 SFr.
    418.00 SFr.
    1 * 5.000 ST
       418.00 SFr.