Orders LinkContactUsLinkComponent
Inlet septa
Inlet septa
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Inlet septa
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
Inlet septa
27 varianti
Product Details & Documents
These septa are available for a variety of applications and have different upper temperature limits. The lower temperature septa are usually softer, seal better and can withstand more punctures (injections) than their high temperature counterparts.
  • Made up low bleed silicone rubber formulations
  • Efficient by using sharp syringe needles
  • Septa should be replaced to avoid leaks and sample loss
  • To be used with recommended temperature range
Product Family Options
Non stick bleed and temperature optimized (BTO) septa
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • HEWL5183-4757
    Septa, bleed and temperature optimised (BTO), non-stick
    Septa, bleed and temperature optimised (BTO), non-stick
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5183-4758
    Septa, bleed and temperature optimised (BTO), non-stick
    Septa, bleed and temperature optimised (BTO), non-stick
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5183-4757-100
    Septa, bleed and temperature optimised (BTO), non-stick
    Septa, bleed and temperature optimised (BTO), non-stick
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Non stick advanced green septa
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • HEWL5183-4759
    Septa, Advanced Green, non-stick
    Septa, Advanced Green, non-stick
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5183-4760
    Septa, Advanced Green, non-stick
    Septa, Advanced Green, non-stick
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5183-4759-100
    Septa, Advanced Green, non-stick
    Septa, Advanced Green, non-stick
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Non stick long life septa
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • HEWL5183-4761
    Septa, long-life, non-stick
    Septa, long-life, non-stick
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5183-4762
    Septa, long-life, non-stick
    Septa, long-life, non-stick
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5183-4761-100
    Septa, long-life, non-stick
    Septa, long-life, non-stick
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
General purpose septa
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • HEWL5181-1260
    Septa, general purpose, grey
    Septa, general purpose, grey
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
  • HEWL5181-1261
    Septa, general purpose, grey
    Septa, general purpose, grey
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
  • HEWL5181-1283-100
    Septa, general purpose, red
    Septa, general purpose, red
    9,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • HEWL5181-1283-50
    Septa, general purpose, red
    Septa, general purpose, red
    9,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5080-8894-100
    Septa, general purpose, grey
    Septa, general purpose, grey
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • HEWL5080-8728-100
    Septa, general purpose, grey
    Septa, general purpose, grey
    9,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • HEWL5181-3383-50
    Septa, general purpose, red
    Septa, general purpose, red
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5080-8896-50
    Septa, general purpose, grey
    Septa, general purpose, grey
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL5181-3383-100
    Septa, general purpose, red
    Septa, general purpose, red
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • HEWL5080-8728-50
    Septa, general purpose, grey
    Septa, general purpose, grey
    9,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Merlin microseal
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • HEWL5181-8815
    Microseal septum, stainless steel, rubber (30 psi)
    Microseal septum, stainless steel, rubber (30 psi)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5181-8816
    Merlin microseal kit, original low pressure system (includes nut and septum)
    Merlin microseal kit, original low pressure system (includes nut and septum)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5181-8833
    Merlin microseal kit, original low pressure system (includes nut and 2 septa)
    Merlin microseal kit, original low pressure system (includes nut and 2 septa)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5181-8839
    High sample volume septum kit (contains Merlin high pressure Microseal, six 23-gauge syringes, 500 vials and caps)
    High sample volume septum kit (contains Merlin high pressure Microseal, six 23-gauge syringes, 500 vials and caps)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5182-0853
    Microseal PTFE nut liners
    Microseal PTFE nut liners
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST
  • HEWL5182-3442
    High pressure Merlin microseal starter kit (includes microseal septum and nut)
    High pressure Merlin microseal starter kit (includes microseal septum and nut)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5182-3444
    Merlin microseal high pressure septum
    Merlin microseal high pressure septum
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5182-3445
    Microseal high pressure nut
    Microseal high pressure nut
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information