Tools
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Informazioni su questo articolo
24 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
LC tool kits
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- HEWLG4296-68715Compact tool kit
Wrenches
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- HEWL8710-0510Open end wrench, 1/4" and 5/16"
- HEWL8710-0803Open end wrench, 7/16" and 9/16"
- HEWL8710-0806Wrench, 1/2" and 7/16"
- HEWL8710-0972Open end wrench, 7/16" and 3/8"
- HEWL8710-1534Open end wrench, 4 mm
- HEWL8710-1712Adjustable wrench, 12", for use with regulators
- HEWL8710-1841Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
- HEWL8710-1924Open end wrench, 14 mm
- HEWL8720-0010Open end wrench, 9/16" and 5/8"
Screwdrivers
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- HEWL5182-3465Screwdriver, Torx T20
- HEWL5182-3466Screwdriver, Torx T10
- HEWL8710-0899Screwdriver, 3", Pozidriv shaft No. 1 pt
- HEWL8710-0900Screwdriver, 4", Pozidriv shaft No. 2 pt
Pliers and tweezers
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- HEWL8710-0004Needle nose pliers, pointed serrated jaws
- HEWL8710-0007Tweezers, 4-3/4" long
- HEWL8710-0018Truarc pliers
Tube cutters and replacement blades
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- HEWL8710-1707Hi-duty tubing cutter, 1/8 to 1-1/8" OD tubing
- HEWL8710-1708Hi-duty tubing cutter blades
- HEWL8710-1709Tubing cutter, 1/8" to 5/8" OD tubing
- HEWL8710-1930Plastic tubing cutter
- HEWL8710-1931Blades for plastic tubing cutter
- HEWL5190-1442Precision tubing cutter for 1/16" stainless steel tubing
Hex keys
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- HEWL8710-2394Hex key, 9/64", 15 cm long, T-handle