ContactUsLinkComponent
Black filter paper for the detection of light precipitates, grade MN 220
Black filter paper for the detection of light precipitates, grade MN 220
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Certificati
undefined
Black filter paper for the detection of light precipitates, grade MN 220
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Specifiche
  • Catalog No:
  • MANA409018
  • MANA409005
  • MANA409009
  • MANA409011
  • MANA409012
  • MANA409015
  • MANA409007
  • Peso:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Spessore:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • Velocità di filtrazione:
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s