Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SI
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SI
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SI
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SI
19 varianti
Product Details & Documents
Native silica is generally regarded as the most polar SPE sorbent available. Bond Elut™ SI is particularly effective at separating compounds with a very similar structure. Applying the analytes in a non-polar solvent, then increasing the solvent polarity by increasing the concentration of a polar modifier, such as THF or ethyl acetate, delivers effective separations.
  • Highly polar phase retains polar molecules from non-polar matrices
  • High purity silica
  • Separate compounds with very similar structures
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • VARI12113010
  • VARI14113036
  • 551-0346
  • VARI14113010
  • HEWL12256008B
  • 549-0789
  • 551-0306
  • 551-0321
  • 551-0407
  • 549-0803
  • 549-0851
  • 549-0841
  • 549-0846
  • 549-0856
  • 549-0861
  • 549-0866
  • 549-0870
  • 551-0375
  • 551-0382
  • Con endcapping:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Area superficiale:
  • 600 m²/g
  • 500 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
Specifiche
Product Family Options
LRC cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12113010
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113010
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 120
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113036
    Con endcapping
    Area superficiale
  • 551-0346
    Cartucce LRC
    Cartucce LRC
    Silica
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0346
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI14113010
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113010
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
Straight barrel cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • HEWL12256008B
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL12256008B
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0789
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0789
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 551-0306
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0306
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 551-0321
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0321
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 551-0407
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1000 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0407
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0803
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    1500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0803
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0851
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    50 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0851
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0841
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0841
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0846
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0846
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0856
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1000 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0856
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0861
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    2000 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0861
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0866
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    20 ml
    5000 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0866
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 549-0870
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    60 ml
    10000 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 16 ST
    1 * 16 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0870
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Bond Elut™ Jr
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • 551-0375
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    Silica
    60 Å
    40 µm
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0375
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g
  • 551-0382
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    Silica
    60 Å
    40 µm
    1000 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0382
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    600 m²/g