Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil analysis filter papers, phosphate-free
Soil analysis filter papers, phosphate-free
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
Soil analysis filter papers, phosphate-free
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
Soil analysis filter papers, phosphate-free
61 varianti
Product Details & Documents
Phosphate-free smooth filter papers for soil analysis.
MN 280 1/4 folded filters made from acid-washed paper with a high clarification efficiency for determination of micro-nutrients available to vegetation.
MN 619 G for slow filtration, MN 616 G for medium fast filtration and MN 617 G for fast filtration.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 516-5008
  • MANA521012
  • MANA521015
  • MANA521018
  • MANA521024
  • MANA440005
  • MANA440007
  • MANA440009
  • MANA440011
  • MANA440012
  • MANA440015
  • MANA440018
  • MANA440024
  • MANA440027
  • MANA440032
  • MANA440038
  • MANA440040
  • MANA440045
  • MANA440050
  • MANA540005
  • MANA540007
  • MANA540009
  • MANA540011
  • MANA540012
  • MANA540015
  • 805-4018
  • MANA540024
  • MANA540027
  • MANA540032
  • MANA540038
  • MANA540040
  • MANA540045
  • MANA540050
  • MANA483005
  • MANA483007
  • MANA483009
  • MANA483011
  • MANA483012
  • MANA483015
  • MANA483018
  • MANA483024
  • MANA483027
  • MANA483032
  • MANA483038
  • MANA483040
  • MANA483045
  • MANA483050
  • MANA494005
  • MANA494007
  • MANA494009
  • MANA494011
  • MANA494012
  • MANA494015
  • MANA494018
  • MANA494024
  • MANA494027
  • MANA494032
  • MANA494038
  • MANA494040
  • MANA494045
  • MANA494050
  • Peso:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Spessore:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Velocità di filtrazione:
  • 95 s
  • 95 s
  • 95 s
  • 95 s
  • 95 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
  • 9 s
Specifiche
Product Family Options
Grade MN 280 1/4, folded
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • MN 280 1/4
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 77.50 SFr.
    77.50 SFr.
    1 * 100 ST
       77.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-5008
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,18 mm
    Velocità di filtrazione
    95 s
  • MN 280 1/4
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 77.50 SFr.
    77.50 SFr.
    1 * 100 ST
       77.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA521012
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,18 mm
    Velocità di filtrazione
    95 s
  • MN 280 1/4
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 77.50 SFr.
    77.50 SFr.
    1 * 100 ST
       77.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA521015
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,18 mm
    Velocità di filtrazione
    95 s
  • MN 280 1/4
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 158.00 SFr.
    158.00 SFr.
    1 * 100 ST
       158.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA521018
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,18 mm
    Velocità di filtrazione
    95 s
  • MN 280 1/4
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 135.00 SFr.
    135.00 SFr.
    1 * 100 ST
       135.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA521024
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,18 mm
    Velocità di filtrazione
    95 s
Grade MN 619 G
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • MN 619 G
    55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 7.50 SFr.
    7.50 SFr.
    1 * 100 ST
       7.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440005
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 7.50 SFr.
    7.50 SFr.
    1 * 100 ST
       7.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440007
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 9.50 SFr.
    9.50 SFr.
    1 * 100 ST
       9.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440009
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 12.70 SFr.
    12.70 SFr.
    1 * 100 ST
       12.70 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440011
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 14.10 SFr.
    14.10 SFr.
    1 * 100 ST
       14.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440012
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 19.30 SFr.
    19.30 SFr.
    1 * 100 ST
       19.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440015
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 26.10 SFr.
    26.10 SFr.
    1 * 100 ST
       26.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440018
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 41.20 SFr.
    41.20 SFr.
    1 * 100 ST
       41.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440024
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 53.40 SFr.
    53.40 SFr.
    1 * 100 ST
       53.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440027
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 65.60 SFr.
    65.60 SFr.
    1 * 100 ST
       65.60 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440032
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    380 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 99.20 SFr.
    99.20 SFr.
    1 * 100 ST
       99.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440038
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 114.00 SFr.
    114.00 SFr.
    1 * 100 ST
       114.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440040
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 143.00 SFr.
    143.00 SFr.
    1 * 100 ST
       143.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440045
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 178.00 SFr.
    178.00 SFr.
    1 * 100 ST
       178.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA440050
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
Grade MN 619 G, folded
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • MN 619 G
    55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.50 SFr.
    38.50 SFr.
    1 * 100 ST
       38.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540005
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.50 SFr.
    38.50 SFr.
    1 * 100 ST
       38.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540007
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.50 SFr.
    38.50 SFr.
    1 * 100 ST
       38.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540009
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.50 SFr.
    38.50 SFr.
    1 * 100 ST
       38.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540011
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.50 SFr.
    38.50 SFr.
    1 * 100 ST
       38.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540012
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.50 SFr.
    38.50 SFr.
    1 * 100 ST
       38.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540015
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 45.60 SFr.
    45.60 SFr.
    1 * 100 ST
       45.60 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    805-4018
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 68.10 SFr.
    68.10 SFr.
    1 * 100 ST
       68.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540024
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 79.40 SFr.
    79.40 SFr.
    1 * 100 ST
       79.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540027
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 101.00 SFr.
    101.00 SFr.
    1 * 100 ST
       101.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540032
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    380 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 141.00 SFr.
    141.00 SFr.
    1 * 100 ST
       141.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540038
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 178.00 SFr.
    178.00 SFr.
    1 * 100 ST
       178.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540040
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 209.00 SFr.
    209.00 SFr.
    1 * 100 ST
       209.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540045
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
  • MN 619 G
    500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 219.00 SFr.
    219.00 SFr.
    1 * 100 ST
       219.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA540050
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,17 mm
    Velocità di filtrazione
    100 s
Grade MN 616 G
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • MN 616 G
    55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 9.30 SFr.
    9.30 SFr.
    1 * 100 ST
       9.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483005
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 14.30 SFr.
    14.30 SFr.
    1 * 100 ST
       14.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483007
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 12.70 SFr.
    12.70 SFr.
    1 * 100 ST
       12.70 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483009
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 16.40 SFr.
    16.40 SFr.
    1 * 100 ST
       16.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483011
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 19.50 SFr.
    19.50 SFr.
    1 * 100 ST
       19.50 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483012
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 24.70 SFr.
    24.70 SFr.
    1 * 100 ST
       24.70 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483015
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 33.80 SFr.
    33.80 SFr.
    1 * 100 ST
       33.80 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483018
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 55.10 SFr.
    55.10 SFr.
    1 * 100 ST
       55.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483024
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 68.20 SFr.
    68.20 SFr.
    1 * 100 ST
       68.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483027
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 95.30 SFr.
    95.30 SFr.
    1 * 100 ST
       95.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483032
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    380 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 143.00 SFr.
    143.00 SFr.
    1 * 100 ST
       143.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483038
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 166.00 SFr.
    166.00 SFr.
    1 * 100 ST
       166.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483040
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 199.00 SFr.
    199.00 SFr.
    1 * 100 ST
       199.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483045
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • MN 616 G
    500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 218.00 SFr.
    218.00 SFr.
    1 * 100 ST
       218.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA483050
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
Grade MN 617 G
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • MN 617 G
    55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 9.30 SFr.
    9.30 SFr.
    1 * 100 ST
       9.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494005
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 9.30 SFr.
    9.30 SFr.
    1 * 100 ST
       9.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494007
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 12.60 SFr.
    12.60 SFr.
    1 * 100 ST
       12.60 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494009
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 16.20 SFr.
    16.20 SFr.
    1 * 100 ST
       16.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494011
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 19.10 SFr.
    19.10 SFr.
    1 * 100 ST
       19.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494012
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 24.30 SFr.
    24.30 SFr.
    1 * 100 ST
       24.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494015
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 33.80 SFr.
    33.80 SFr.
    1 * 100 ST
       33.80 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494018
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 55.10 SFr.
    55.10 SFr.
    1 * 100 ST
       55.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494024
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 68.20 SFr.
    68.20 SFr.
    1 * 100 ST
       68.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494027
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 95.30 SFr.
    95.30 SFr.
    1 * 100 ST
       95.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494032
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    380 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 143.00 SFr.
    143.00 SFr.
    1 * 100 ST
       143.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494038
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 166.00 SFr.
    166.00 SFr.
    1 * 100 ST
       166.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494040
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 199.00 SFr.
    199.00 SFr.
    1 * 100 ST
       199.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494045
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
  • MN 617 G
    500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 218.00 SFr.
    218.00 SFr.
    1 * 100 ST
       218.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA494050
    Peso
    85 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    9 s
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.