Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage tubes, MATRIX™
Storage tubes, MATRIX™
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Storage tubes, MATRIX™
Nome del fornitore:  THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Storage tubes, MATRIX™
16 varianti
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Non sterile or sterile available
  • Tubes are 100% leak tested to ensure sample integrity and security
  • Tubes are validated to be free of DNAse, RNAse, endotoxins and cytotoxins
Store valuable samples where 2D tracking is not required with high-density Thermo Scientific™ Matrix Blank and Alphanumeric Storage Tubes, offered in manual and automation-friendly racks. Visual identification of samples can be made using the alphanumeric code on the bottom of each tube, and the tubes are compatible with the full line of seals and capping equipment. Ideal for scaling up from microplate or deep well block sample storage.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • MATR4170
  • MATR4271
  • MATR4272
  • MATR4273
  • MATR4274
  • MATR4140
  • MATR4247
  • MATR4248
  • MATR4249
  • MATR4250
  • MATR4251
  • MATR4252
  • MATR4147
  • MATR4148
  • MATR4253
  • MATR4150
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • NAR Certificate of Retirement, ACT Label
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement, ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603, ACT Label
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Confezione
    Tipo
    Versione
    Disponibilità
    Price
  • 0,75 ml
    Bulk
    Blank storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 103.00
    SFr. 103.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 103.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4170
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement, ACT Label
      Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • 0,75 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Blank storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 311.00
    SFr. 311.00
    1 * 960 ST
       SFr. 311.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4271
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 0,75 ml
    10 latch racks of 96 tubes/cas
    Blank storage tube
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 331.00
    SFr. 331.00
    1 * 960 ST
       SFr. 331.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4272
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 0,75 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Alphanumeric storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 413.00
    SFr. 413.00
    1 * 960 ST
       SFr. 413.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4273
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 0,75 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Alphanumeric storage tube
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 439.00
    SFr. 439.00
    1 * 960 ST
       SFr. 439.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4274
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    bulk
    Blank storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 150.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4140
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement, ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603, ACT Label
      Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • 1,4 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Blank storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 311.00
    SFr. 311.00
    1 * 960 ST
       SFr. 311.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4247
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Blank storage tube
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 331.00
    SFr. 331.00
    1 * 960 ST
       SFr. 331.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4248
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 refill carriers of 96 tubes
    Blank storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 960 ST
       SFr. 177.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4249
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 refill carriers of 96 tubes
    Blank storage tube
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 198.00
    SFr. 198.00
    1 * 960 ST
       SFr. 198.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4250
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Alphanumeric storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 413.00
    SFr. 413.00
    1 * 960 ST
       SFr. 413.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4251
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 latch racks of 96 tubes/case
    Alphanumeric storage tube
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 439.00
    SFr. 439.00
    1 * 960 ST
       SFr. 439.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4252
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 snap racks of 96 tubes/case
    Alphanumeric storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 470.00
    SFr. 470.00
    1 * 960 ST
       SFr. 470.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4147
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 snap racks of 96 tubes/case
    Alphanumeric storage tube
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 498.00
    SFr. 498.00
    1 * 960 ST
       SFr. 498.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4148
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    10 refill carriers of 96 tubes
    Alphanumeric storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 960 ST
       SFr. 267.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4253
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1,4 ml
    Bulk
    Blank storage tube
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 132.00
    SFr. 132.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 132.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR4150
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto