Frigoriferi da tavolo
Supplier: Liebherr
Certificates
About this item
Range di temperatura: 0...-6 °C
- Sbrinamento automatico
- Interno "EasyClean" a pareti modulari e ultra-lisce per facilitare le operazioni di pulizia
- Piedini regolabili
- Porta reversibile