DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Codice catalogo BACE4005657.0001
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:131.2 g/mol
Numero CAS:33105-81-6
Formula:C₆H₁₃NO₂
Numero MDL:MFCD00065933