Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
6 varianti
Product Details & Documents
EnvirElut™ sorbents are specially designed for the extraction of a wide range of compounds from aqueous matrices. EnvirElut™ PAH and Pesticides are available in standard SPE straight barrel cartridges, which can be used on conventional vacuum manifolds such as the Vac Elut SPS 24.
  • Extreme purity offers cleanliness in extract
  • High capacity allows for the processing of large sample volumes
  • Broad compound specificity
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • VARI12102158
  • VARI12272005
  • VARI12272004
  • VARI12272001
  • VARI12272011
  • VARI12272020
  • Carico di carbonio:
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • Con endcapping:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Area superficiale:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12102158
    Straight barrel cartridge NH2
    Straight barrel cartridge NH2
    EnvirElut
    3 ml
    100/500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102158
    Carico di carbonio
    Con endcapping
    Area superficiale
  • VARI12272005
    PAH, cartucce a cilindro dritto
    PAH, cartucce a cilindro dritto
    EnvirElut
    6 ml
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272005
    Carico di carbonio
    18,0%
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12272004
    Pesticide, cartucce a cilindro dritto
    Pesticide, cartucce a cilindro dritto
    EnvirElut
    6 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272004
    Carico di carbonio
    18,0%
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12272001
    Straight barrel cartridge oil and grease
    Straight barrel cartridge oil and grease
    EnvirElut
    20 ml
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272001
    Carico di carbonio
    18,0%
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12272011
    Straight barrel cartridge W/20ml Aquasep Celite
    Straight barrel cartridge W/20ml Aquasep Celite
    EnvirElut
    20 ml
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272011
    Carico di carbonio
    18,0%
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12272020
    Straight barrel cartridge US EPA 1664
    Straight barrel cartridge US EPA 1664
    EnvirElut
    20 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272020
    Carico di carbonio
    18,0%
    Con endcapping
    No
    Area superficiale
    500 m²/g