Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
4 varianti
Product Details & Documents
A medium polarity sorbent with many uses, Bond Elut™ CN-E is ideal for applications in which extremely non-polar compounds would be irreversibly retained on high carbon load sorbents such as C₈ and C₁₈. This endcapped version of the cyano sorbent is best utilised when extracting analytes from an aqueous matrix.
  • Ideal for extracting aqueous analytes
  • Retention in aqueous and organic matrices
  • Useful for many applications
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • VARI12113033
  • VARI12102064
  • VARI12102007
  • VARI12102034
  • Carico di carbonio:
  • 8,1%
  • 8,1%
  • 8,1%
  • 8,1%
  • Con endcapping:
  • Area superficiale:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifiche
Product Family Options
LRC cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12113033
    Cartucce LRC
    Cartucce LRC
    CN-E
    10 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113033
    Carico di carbonio
    8,1%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12102064
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CN-E
    1 ml
    50 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102064
    Carico di carbonio
    8,1%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12102007
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CN-E
    1 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102007
    Carico di carbonio
    8,1%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12102034
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CN-E
    3 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102034
    Carico di carbonio
    8,1%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g