UV transilluminators, slimline, single wavelength, for use with Syngene InGenius and U:Genius systems
Catalog # 733-2310
Specifications
- Modello:GE-2020M-E
- Lunghezza d'onda:302 nm
- Descrizione:UV transilluminator, with runners
- Seq:01
- Diametro del filtro:200×200 mm
- Conf:1