Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
8 varianti
Product Details & Documents
CBA is a mid-polarity sorbent and weak cation exchanger (pKa 4,8). It can be used with a wider range of counter-ions than lower pKa sorbents like SCX and will demonstrate easier elution of quaternary amine functionalised analytes.
  • Cation exchange with no need for extreme basic conditions
  • Wider selectivity range provides more eluent options
  • Polar or non-polar depending on matrix or solvent
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • VARI12113011
  • VARI12113037
  • VARI12102073
  • 551-0307
  • VARI12102097
  • VARI12102124
  • VARI12256009
  • VARI12256058
  • Carico di carbonio:
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • Con endcapping:
  • Area superficiale:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifiche
Product Family Options
LRC cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12113011
    Cartucce LRC
    Cartucce LRC
    CBA
    60 Å
    10 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113011
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12113037
    Cartucce LRC
    Cartucce LRC
    CBA
    60 Å
    10 ml
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113037
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12102073
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CBA
    60 Å
    1 ml
    50 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102073
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • 551-0307
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CBA
    60 Å
    1 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0307
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12102097
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CBA
    60 Å
    3 ml
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102097
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12102124
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CBA
    60 Å
    3 ml
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102124
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12256009
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CBA
    60 Å
    6 ml
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256009
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g
  • VARI12256058
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    CBA
    60 Å
    12 ml
    2 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256058
    Carico di carbonio
    7,4%
    Con endcapping
    Area superficiale
    500 m²/g