Orders LinkContactUsLinkComponent
Einhorn's saccharometer
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Einhorn's saccharometer
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
2 varianti
Product Details & Documents
Fermentation saccharometers are used for the estimation of sugar in urine and diabetes diagnostic.
The carbon dioxide created in the fermenting process would rise to the top of the closed tube and force the level of liquid down.
The percentage of sugar could be read off the graduated scale on the closed tube side of the apparatus.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HECH41370010
    Saccarometro per fermentazione Einhorn, tubo di diluizione
    Saccarometro per fermentazione Einhorn, tubo di diluizione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.90
    SFr. 30.90
    1 * 1 ST
       SFr. 30.90
  • HECH41370020
    Tubo di diluizione di ricambio, graduazioni color ambra, tacche a 10 ml
    Tubo di diluizione di ricambio, graduazioni color ambra, tacche a 10 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.90
    SFr. 4.90
    1 * 1 ST
       SFr. 4.90