Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
6 varianti
Product Details & Documents
Bond Elut AccuCAT cartridges are mixed bed SPE cartridges consisting of a strong cation exchange (SCX) and a strong anion exchange (SAX) sorbent packed into one bed. AccuCAT is effective for the extraction of acidic, basic and neutral analytes from urine and other biological samples. AccuCAT is particularly effective for catecholamine extraction from bio fluids.
  • Ultra clean, mixed sorbent bed delivers for reproducible extractions
  • SCX and SAX functionalities offer broad analyte extraction potential
  • Compatible with many biological fluids for easy method transfer
Product Family Options
LRC cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARI12282005
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    10 ml
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
  • VARI12282001
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    10 ml
    600 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
Straight barrel cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • 551-0417
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    3 ml
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
  • VARI12282002
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    3 ml
    600 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
  • VARI12282004
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    6 ml
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
  • VARI12282006
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    6 ml
    400 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST