Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose sample storage vials and caps
General purpose sample storage vials and caps
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
General purpose sample storage vials and caps
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
General purpose sample storage vials and caps
General purpose sample storage vials and caps
11 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
General purpose sample storage vial kits
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Colore
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Dimensione tappo
    Materiale tappo
    Colore tappo
    Setto
    Disponibilità
    Price
  • 4,00 ml
    15×45 mm
    trasparente
    Yes
    13-425
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 4,00 ml
    15×45 mm
    ambra
    Yes
    13-425
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    trasparente
    Yes
    15-425
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    trasparente
    Yes
    15-425
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    ambra
    Yes
    15-425
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • 22,00 ml
    23×85 mm
    trasparente
    Yes
    20-400
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • 22,00 ml
    23×85 mm
    ambra
    Yes
    20-400
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    trasparente
    Yes
    24-414
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    trasparente
    Yes
    24-414
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    ambra
    Yes
    24-414
    PP
    PTFE/silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    ambra
    Yes
    Open top
    24-414
    PP
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Bonded caps
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • Bonded white caps with PTFE/silicone liner
    PP
    24-414
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 0.00