ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl-[13C12] (PCB No. 180) 40 µg/ml in n-nonane (99% 13C)
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl-[13C12] (PCB No. 180) 40 µg/ml in n-nonane (99% 13C)
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Certificati
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl-[13C12] (PCB No. 180) 40 µg/ml in n-nonane (99% 13C)
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Specifiche
  • CAS No.:
    35065-29-3
  • Formula:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Descrizione:
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl-[13C12] (PCB No. 180), (99% 13C)