1-Esadecanolo
Codice catalogo ROTH5762.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg
- Seq:4024
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:242.45 g/mol
IndexMerck:13,02037
Punto di ebollizione:305…330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:46…52 °C
Densità:0.81 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:>110 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:253-149-0
Numero CAS:36653-82-4
Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Numero MDL:MFCD00004760