Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 0.01 mol in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
Catalog # 84598.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:60 mL
- Seq:2385
Specifications
About this item
:
:158.11 g/mol
:Fiala per preparare 1 l di soluzione
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499