Iodio concentrate for dilution to 0.05 mol in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
Catalog # 84591.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Ampolla in vetro
- Conf:30 mL
- Seq:2345
Specifications
About this item
:
:253.81 g/mol
:Fiala per preparare 1 l di soluzione
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-442-4
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355