ContactUsLinkComponent
Gravimetric Dilutors, Smart Dilutor W
undefined
Gravimetric Dilutors, Smart Dilutor W
  • Catalog No:
  • 710-0959
  • 710-0960
  • Modello:
  • Smart Dilutor W
  • Smart Dilutor W
  • Velocità di dispensazione:
  • 950 ml/min with tube Ø 5 mm
  • 950 ml/min with tube Ø 5 mm
  • Peso massimo:
  • 2400 g including tare
  • 2400 g including tare
  • Accuratezza:
  • <1%
  • <1%
  • Risoluzione:
  • Sample: 0,01 g
    Dilution: 0,1 g
  • Sample: 0,01 g
    Dilution: 0,1 g
  • L×P×A:
  • 300×325×365 mm
  • 300×325×365 mm
  • Peso:
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
Frequently Bought Together