pH food electrode
Elettrodo a penetrazione per pH, robusto e antisporco, rivestimento in plastica infrangibile intorno all'elettrodo in vetro, compl. di involucro di umidificazione, 2...14, Gel, Foro, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Alimenti
Codice catalogo 620-3662
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Robust and dirt-insensitive pH penetration electrode without temperature sensor.
- With hole diaphragm
- Unbreakable plastic coating around glass electrode
- Maintenance-free food-safe gel electrolyte
Ideal for use with Testo 230 instrument.
: pH electrode, including fixed cable with BNC plug and wetting cap.
Documents
Specifiche
- Connettore:BNC, fixed cable
- Ø×L:6,5×95 mm
- Per:Alimenti
- Descrizione:Elettrodo a penetrazione per pH, robusto e antisporco, rivestimento in plastica infrangibile intorno all'elettrodo in vetro, compl. di involucro di umidificazione
- Diafr.:Foro
- Elettrolita:Gel
- pH:2...14
- Cat. No.:620-3662
- Lunghezza cavo:785 mm
- Lunghezza:5 mm (probe shaft)
- Range della temperatura di esercizio:0...40 °C
- Ø:4 mm (probe shaft tip)