Injector blades
Lame ad iniettore, senza rivestimento, fornite su baionette, Acciaio inossidabile, 0,25 mm, 38×8 mm
PERS89-0015
- Descrizione:Lame ad iniettore, senza rivestimento, fornite su baionette
- L×L:38×8 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Spessore:0,25 mm