Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Altimetro, barometro e termometro
VWR® Traceable®, Altimetro, barometro e termometro
–10…+60 °C; 8,85…32,45 in Hg; 300 - 1100 mbar; –700…+9000 m, ±1,5 °C; ±8,0 mbar, 0,1 °C; 1,0 mbar; 0,1 m, 95×70×19 mm, 100 g
Codice catalogo 620-1922
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Altimetro, barometro e termometro
Codice catalogo 620-1922
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Altimetro, barometro e termometro
VWR® Traceable®, Altimetro, barometro e termometro
–10…+60 °C; 8,85…32,45 in Hg; 300 - 1100 mbar; –700…+9000 m, ±1,5 °C; ±8,0 mbar, 0,1 °C; 1,0 mbar; 0,1 m, 95×70×19 mm, 100 g
Price
SFr. 452.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unità leggera e compatta per la misurazione di pressione barometrica, temperatura e altitudine. Visualizzazione grafica della tendenza di pressione barometrica, contaminuti/orologio e bussola.
  • Robusta valigetta resistente agli urti
  • Orologio con orario e cronometro
  • Visualizzazione grafica della tendenza di pressione barometrica
Conforms ISO 17025. Traceable to standard provided by NIST.
W×D×H: 95×70×19 mm
Weight: 100 g
Certifications: Conforms to ISO 17025 accredited by A2LA indicating traceability provided by NIST.
Delivery information: fornito con cinghia e due batterie.
Specifiche
  • Range di misura:
    –10…+60 °C; 8,85…32,45 in Hg; 300 - 1100 mbar; –700…+9000 m
  • Risoluzione:
    0,1 °C; 1,0 mbar; 0,1 m
  • Peso:
    100 g
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    95×70×19 mm
  • Accuratezza:
    ±1,5 °C; ±8,0 mbar